Tisk…
Butyl hexanoate
Dodavatel: EHRENSTORFER GMBH
EHERC10948031EA 1520 CZK
EHERC10948031
Butyl hexanoate
Butyl hexanoate
Vzorec: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172,27 g/mol
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,866 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00053804
CAS číslo: 626-82-4
EINECS: 210-964-6