Tisk…

Telur ≥99.999%, broken ingot

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB107037.0500EA 0 CZK
ABCRAB107037.0500
Telur ≥99.999%, broken ingot
Telur
Vzorec: Te
MW: 127,6 g/mol
Bod varu: 989,8 °C
Bod tání: 450 °C
Hustota: 6,24
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134062
CAS číslo: 13494-80-9
EINECS: 236-813-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09273

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR