Telur ≥99.99%, broken ingot
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB122129.0100EA
0
CZK
ABCRAB122129.0100
Telur ≥99.99%, broken ingot
Telur
Vzorec:
Te MW: 127,6 g/mol Bod varu: 989,8 °C Bod tání: 450 °C Hustota: 6,24 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134062 CAS číslo: 13494-80-9 EINECS: 236-813-4 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,09273 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...