Chlorid vápenatý 0.1 mol/l (0.2 N) vodný roztok, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21059-250ML-FEA
2690
CZK
21059-250ML-F
Chlorid vápenatý 0.1 mol/l (0.2 N) vodný roztok, Supelco®
Chlorid vápenatý
Vzorec:
CaCl₂ MW: 110,98 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010903 CAS číslo: 10043-52-4 EINECS: 233-140-8 |