Tisk…
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Nebezpečí
TCIAC0998-25GEA 4880 CZK
TCIAC0998-25G TCIAC0998-5G
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride ≥97.0% (by GC, titration analysis)
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₅ClO₃S
MW: 250,75 g/mol
Bod tání: 70 °C
MDL Number: MFCD00064156
CAS číslo: 21286-54-4
EINECS: 244-314-8
UN: 3261
ADR: 8,III
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/62/28938262.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +31.0 to +34.0 deg (C=1, CHCl3)