Tisk…
Kyselina palmitová, Supelco®
Dodavatel: Merck
43051-100MGEA 2970 CZK
43051-100MG
Kyselina palmitová, Supelco®
Kyselina palmitová
Vzorec: C₁₆H₃₂O₂
MW: 256,43 g/mol
Bod varu: 352 °C (1013 hPa)
Bod tání: 61…63 °C
Hustota: 0,853 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002747
CAS číslo: 57-10-3
EINECS: 200-312-9
Merck Index: 12,07128