Tisk…

Triethylamin Reag. Ph. Eur., Reagent Grade

Dodavatel: SCHARLAB S.L.
Nebezpečí

SCARTR02161000EA 0 CZK
SCARTR02161000 SCARTR02162500
Triethylamin Reag. Ph. Eur., Reagent Grade
Triethylamin
Vzorec: (C₂H₅)₃N
MW: 101,19 g/mol
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: –115 °C
Hustota: 0,729 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009051
CAS číslo: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09799
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/82/729282.jpg

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR