Silver trifluoroacetate ≥98%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Varování
|
Synonyms:
Silver(I) 2,2,2-trifluoroacetate
, Silver(I) trifluoroacetate
ABCRAB121980.0025EA
0
CZK
ABCRAB121980.0025
Silver trifluoroacetate ≥98%
Silver trifluoroacetate
Vzorec:
C₂AgF₃O₂ MW: 220,88 g/mol |
MDL Number:
MFCD00013199 CAS číslo: 2966-50-9 EINECS: 221-004-0 |