Tisk…
4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone ≥97.0% (by titrimetric analysis) for spectrophotometry
Varování
TCIAA5201-1GEA 1400 CZK
TCIAA5201-1G
4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone ≥97.0% (by titrimetric analysis) for spectrophotometry
4,4'-Bis(dimethylamino)thiobenzophenone
Sensitive spectrophotometric reagent for Au, Ag, Hg and Pd, use for the determination of residual chlorine.
Vzorec: C₁₇H₂₀N₂S
MW: 284,43 g/mol
MDL Number: MFCD00040477
CAS číslo: 1226-46-6
EINECS: 214-962-6
https://cz.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/88/28932088.jpg
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Red to Dark red to Dark purple powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %