Tisk…
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Dodavatel: ABCR GMBH
ABCRAB139259.0025EA 0 CZK
ABCRAB139259.0025
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
(±)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
MW: 171,24 g/mol
MDL Number: MFCD00004014
CAS číslo: 42882-31-5