2-Amino-4-phenylthiazole
Dodavatel: Cayman Chemical
CAYM13388-5EA
6810
CZK
CAYM13388-5
CAYM13388-1
CAYM13388-10
CAYM13388-500
2-Amino-4-phenylthiazole
2-Amino-4-phenylthiazole
Vzorec:
C₉H₈N₂S MW: 176,24 g/mol |
MDL Number:
MFCD00039680 CAS číslo: 2010-06-2 EINECS: 217-926-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |