Tisk…
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H33208.03EA 2690 CZK
H33208.03 H33208.06
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid 96%
4'-Fluorobiphenyl-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Bod tání: 243…244 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01631909
CAS číslo: 5731-10-2