Tisk…

2,5-Dichloroisonicotinic acid 95%

Dodavatel: Thermo Scientific

Varování

H58277.03EA 1880 CZK
H58277.03 H58277.MD
2,5-Dichloroisonicotinic acid 95%
2,5-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Bod tání: 235…240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00466640
CAS číslo: 88912-26-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR