Chlorid zirkoničitý ≥99.95% (Zr basis), sublimated
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Nebezpečí
|
ABCRAB128858.0050EA
0
CZK
ABCRAB128858.0050
Chlorid zirkoničitý ≥99.95% (Zr basis), sublimated
Chlorid zirkoničitý
Vzorec:
Cl₄Zr MW: 233,03 g/mol Bod varu: 331 °C (subl.) Bod tání: 437 °C (25 atm) Hustota: 2,803 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011306 CAS číslo: 10026-11-6 EINECS: 233-058-2 UN: 2503 ADR: 8,III Merck Index: 12,10307 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...