Tisk…

Tris(2-aminoethyl)amine ≥98%

Dodavatel: ABCR GMBH
Nebezpečí

ABCRAB121326.0050EA 0 CZK
ABCRAB121326.0050
Tris(2-aminoethyl)amine ≥98%
Tris(2-aminoethyl)amine
Vzorec: C₆H₁₈N₄
MW: 146,24 g/mol
Bod varu: 98…99 °C (1 mmHg)
Hustota: 0,977
Bod vzplanutí: >230 °F
MDL Number: MFCD00008177
CAS číslo: 4097-89-6
EINECS: 223-857-4
UN: 2927
ADR: 6.1,II

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR