Tisk…
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: TCEP HCl
SIAL75259-1GEA 0 CZK
SIAL75259-1G
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride), Sigma-Aldrich®
TCEP-HCl (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride)
Vzorec: C₉H₁₆ClO₆P
MW: 286,65 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00145469
CAS číslo: 51805-45-9
UN: 3261
ADR: 8,II