(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide ≥98%
Dodavatel: ABCR GMBH
|
Varování
|
ABCRAB121580.0010EA
0
CZK
ABCRAB121580.0010
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide ≥98%
(1-Hexadecyl)tributylphosphonium bromide
Vzorec:
C₂₈H₆₀BrP MW: 507,65 g/mol Bod tání: 54…56 °C |
MDL Number:
MFCD00011775 CAS číslo: 14937-45-2 EINECS: 239-014-9 |