4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥97%
|
Nebezpečí
|
H58262.MDEA
893
CZK
H58262.MD
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine ≥97%
4,6-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Vzorec:
C₅H₄Cl₂N₂O MW: 179,01 g/mol Bod tání: 50…56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00087680 CAS číslo: 5018-38-2 EINECS: 225-699-1 |