Tisk…
4-Nitrophenyl iodoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
SIAL57865-5G-FEA 0 CZK
SIAL57865-5G-F
4-Nitrophenyl iodoacetate, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenyl iodoacetate
Vzorec: C₈H₆INO₄
CAS číslo: 31252-85-4
EINECS: 250-536-6