Tisk…
Acetaldehyd-D4 (98% D), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL176567-5GEA 0 CZK
SIAL176567-5G SIAL176567-1G
Acetaldehyd-D4 (98% D), Sigma-Aldrich®
Acetaldehyd-D4
Vzorec: C₂D₄O
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00044230
CAS číslo: 1632-89-9
EINECS: 216-641-6
UN: 1089
ADR: 3,I