Laboratorní míchadla navržená pro jednoduchá míchaní pro množství až 15 nebo 25 L (EUROSTAR 20 digital a EUROSTAR 40 digital) nebo pro intenzivní míchání pro množství až 20 L (EUROSTAR 20 high speed digital). Jednotky automaticky nastaví rychlost pomocí mikroprocesorem řízené technologie v rozmezí rychlostí 0/30 na 2000 min⁻¹ (nebo 0/150 na 6000 pro vysoce rychlostní model). Bezpečnostní obvod zajišťuje automatické vypnutí při stavech přetížení. Skutečná rychlost hřídele a přednastavené otáčky jsou neustále sledovány a změny jsou nataveny automaticky. To zaručuje konstantní rychlost i při změnách viskozity vzorku.
- digitální zobrazení rychlosti
- nekonečný rozsah nastavení rychlosti
- zatlačení přes míchací hřídele
- ochrana proti přetížení a jednotky mohou být provozovány krátkodobě v podmínkách přetížení
- tenký kryt a tichý provoz
- zobrazení chybového kódu
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 40
Informace pro objednávání: Dodávány bez příslušenství, široký rozsah příslušenství je k dispozici a je třeba objednat zvlášť.