Velice výkonné laboratorní míchačky pro vysoce viskózní aplikace a intenzivní míchání množství až 100 L (H₂O). Jednotky automaticky nastaví rychlost pomocí mikroprocesorem řízené technologie v rozmezí rychlostí 6 na 2000 min⁻¹ nebo 4 na 530 min⁻¹ (Modely P4), všechny modely mají dvě teplotní škály. Bezpečnostní obvod zajišťuje automatické vypnutí při stavech přetížení. Skutečná rychlost hřídele a přednastavené otáčky jsou neustále sledovány a změny jsou nataveny automaticky. To zaručuje konstantní rychlost i při změnách viskozity vzorku.
- digitální zobrazení rychlosti
- neomezený rozsah nastavení rychlosti
- zatlačení přes míchací hřídele
- ochrana proti přetížení a jednotky mohou být provozovány krátkodobě v podmínkách přetížení
- tenký kryt a tichý provoz
- zobrazení chybového kódu
Řídící modely mají odnímatelný bezdrátový ovladač a digitální displej TFT. Jsou vybaveny rozhraními RS232 a USB pro řízení a dokumentaci všech parametrů. Sjednocený točivý moment umožňuje měření změn viskozity.
Multilingual TFT display
Programmable functions
Integrated temperature measurement
Interval operation, timer and lock function
Adjustable safety circuit
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 40.
Informace o príslušenství: Temperature sensors are sold separately.
Informace pro objednávání: Dodávány bez příslušenství, široký rozsah příslušenství je k dispozici a je třeba objednat zvlášť.