Tisk…
Váhy průmyslové, Ranger® 3000 Count
Dodavatel: Ohaus
Ranger®
611-2615EA 17320 CZK
611-2615 611-2614 611-2613 611-2612 611-2589 611-2588 611-2587 611-2586 611-2590 611-2616
Váhy průmyslové, Ranger® 3000 Count
Váhy
Multifunkční kompaktní váhy s rychlým zobrazením výsledků při vážení, počítání kusů, kontrolním vážení i sčítání. Uživatelsky příjemný design se třemi podsvícenými displeji, osmi funkčními tlačítky, indikátory a číselnou klávesnicí. Nerezová vážní deska a ABS kryt usnadňuje čištění.
  • tři oddělené displeje pro počítání, vážení a hmotnost kusů
  • možnost síťového napájení nebo využití zabudovaného akumulátoru při mobilním vážení
  • vnitřní paměť s 30položkovou knihovnou pro průměrnou hmotnost kusů, kontrolní vážení a počítání kusů, hodnoty táry a sčítání hodnot
  • stabilizace do 1 sekundy
Informace pro objednávání: Více možností připojení včetně volitelného ethernetu, druhého RS232 nebo USB a volitelná možnost druhé vážní desky. K dispozici jsou také ověřené verze. Více informací naleznete na stránkách www.vwr.com nebo kontaktujte svého obchodního zástupce.