Tisk…
Váhy analytické, Quintix®
Dodavatel: Sartorius
Quintix®
611-2648EA 111530 CZK
611-2648 611-2668 611-2645 611-2667 SARBQUINTIX224-CIT SARBQUINTIX124-CCH 611-2666 611-2665 611-3290 611-3291 SARBQUINTIX124-CIT SARBQUINTIX224-CCH 611-3292 611-3124 611-4279 611-3865
Váhy analytické, Quintix®
Váhy
Řada ergonomických vah se snadnou, intuitivní obsluhou, s velkou dotykovou obrazovkou, intuitivními ikonami a textovými pokyny. Kromě standardních aplikací zahrnuje obecné vážení, stanovení hustoty, procentuální kontrolní vážení, zachování maximální hodnoty, počítání kusů a průměrování. Řada Quintix® také nabízí funkci míchání, komponenty, statistika a převod. Výsledky lze přenést prostřednictvím rozhraní mini-USB do tiskárny nebo do počítače, a pak přímo na list aplikace Microsoft Excel® bez nutnosti dalšího softwaru. Nabídka v 10 jazycích.
  • barevná dotyková obrazovka s vysokým kontrastem
  • doby stabilizace pro 4místné váhy 2 až 3 sekundy s vynikající opakovatelností (0,1 mg) a linearitou (0,2 mg)
  • funkce isoCAL pro interní kalibraci a seřízení
  • odtažitelný kryt s hladce posuvnými dvířky, které lze i kompletně rozebrat a snadno vyčistit
  • správcovský zámek proti neúmyslným změnám nastavení
  • váha Quintix® automaticky detekuje volitelnou tiskárnu YDP30 splňující požadavky GLP
Semimikrováhy, 5místné: rozšířením o 5místné váhy získává řada Quintix® novou úroveň kompaktnosti a přesnosti
Další funkce zahrnují:
dvířka odtažitelného krytu otevírající se jedním dotykem
doby stabilizace pro 5místné semimikrováhy jsou přibližně 6 sekund
funkce Start Assistant a uživatelské rozhraní SmartTouch slouží jako průvodci různými dostupnými funkcemi
volitelná vážicí plošina 90 mm