Tisk…
VWR® Vienna, Brýle ochranné
Dodavatel: VWR
Vienna
111-0931EA 252 CZK
111-0931
VWR® Vienna, Brýle ochranné
Brýle
Lehké ochranné brýle se zorníkem z průhledného polykarbonátu.
  • ochranná vrstva proti poškrábání a zamlžování
  • možnost nastavení sklonu zorníku
  • horní okraj na ochranu obočí
  • brýle s nastavitelnou délkou postranic
Hmotnost: 26 g
Certifikace: Vyhovující EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (rám); VWR® 2C-1,2 1 FT (objektiv).