Tisk…
VWR® Oslo, Brýle ochranné
Dodavatel: VWR
Oslo
111-0932EA 156 CZK
111-0932
VWR® Oslo, Brýle ochranné
Brýle
Ochranné brýle se zahnutým zorníkem z průhledného polykarbonátu a nepřímým odvětráváním.
  • ochranná vrstva proti poškrábání a proti zamlžování
  • postranní ochranný kryt obličeje
  • horní okraj na ochranu obočí
  • brýle s nastavitelnou délkou postranic
Hmotnost: 35 g
Certifikace: Vyhovující EN 166, EN 170; VWR® EN 166 FT CE (rám); VWR® 2C-1,2 1 FT (objektiv)