Tisk…
Brýle ochranné, Solus™
Dodavatel: 3M
Solus™
111-1123EA 371 CZK
111-1123 111-1125 111-1127
Brýle ochranné, Solus™
Brýle
Velmi stylové a lehké brýle s dvojitým zorníkem k dispozici s modrým zorníkem nebo se zrcadlovým povrchem, který odráží paprsky. Snižují únavu očí, k níž často dochází v monochromatickém (jednobarevném) žlutě osvětleném prostředí.
  • ohyb zorníku optimalizuje přizpůsobení, zorné pole a zakrytí očí
  • měkké flexibilní postranice nabízí lepší pohodlí uživateli
Perfektní pro pracovní prostředí, kde může dojít k silnému oslnění díky jasnému osvětlení.
Certifikace: EN 166, EN 170
Informace o dodávce: Dodávány se sáčkem.