Tisk…
Brýle ochranné, Lisbon
Dodavatel: VWR, part of Avantor
Lisbon
111-0930EA 110 CZK
111-0930 111-1539
Brýle ochranné, Lisbon
Brýle
Ochranné brýle pro návštěvy v laboratoři. Brýle mají zahnutý zorník z průhledného polykarbonátu a nepřímé odvětrání. Vhodné jako návštěvnické brýle a jako ochrana dioptrických.
  • ochranná vrstva proti poškrábání a zamlžování
  • horní okraj na ochranu obočí
  • postranní ochranné kryty jsou odvětrané
Hmotnost: 46 g
Certifikace: 2016/425/EU, EN 166, EN 170; 1 FT