Tisk…
Polomasky filtrační, jednorázové, FFP1/ FFP2, řada 8300
Dodavatel: 3M
111-0915EA 1080 CZK
MMMA8320 MMMA8310
Polomasky filtrační, jednorázové, FFP1/ FFP2, řada 8300
Lehké respirátory s robustní vnější skořápkou a oplétanými upínacími páskami zajišťují vyšší trvanlivost. Ideální pro malování, konstrukce, průmysl cementu a kovoprůmysl.
Lightweight respirators with robust outer shell and braided headband offer high durability. Ideal for paint, construction, cement and metal working industries.
  • prodyšnost díky filtračnímu materiálu 3M™ Advanced Electret
  • ventil Cool Flow™na modelech s ventilem brání hromadění tepla a vlhkosti, poskytuje uživateli pohodlnější ochranu díky snazšímu dýchání
  • nosní klip rychle a snadno dosedá na nos uživatele a poskytuje mu tak větší pohodlí
  • barevně odlišené upínací pásky umožňují snadnou identifikaci úrovně ochrany
  • vycpávané vnitřní lemování přináší pracovníkům déle trvající pohodlí
  • Breathability thanks to 3M™ Advanced Electret filter material
  • Cool Flow™ valve on models “with valve” reduces heat and moisture build-up to offer workers comfortable protection, even in hot and humid conditions (only for 8312 and 8322)
  • Noseclip is quick and easy for wearers to mould around the nose offering greater comfort
  • Colour coded headbands offer easy protection level identification (FFP1 = yellow; FFP2 = blue; FFP3 = red)
  • Flexible, textured edges, super-soft, cushioned inner lining and braided headband for a comfortable and secure fit
EN 149:2001 + A1:2009 FFP1/FFP2 NR D
Certifikace: EN 149:2001 + A1:2009 FFP1/FFP2 NR D
Upozornení: *Jedna velikost sedí všem.
* One size fits all