Tisk…
Bezpečnostní brýle s čočkami na předpis, BX™ Readers
Dodavatel: 3M
111-1064EA 0 CZK
MMMABXR01.5 MMMABXR02.0 MMMABXR02.5
Bezpečnostní brýle s čočkami na předpis, BX™ Readers
Elegantní, tvarované a plně nastavitelné brýle určené pro pracovníky, kteří mají problémy se čtením malého písma nebo kteří potřebují vidět velmi drobné detaily.
  • Vlisovaný oddíl dioptrií na blízko (+1,5; +2,0; +2,5)
  • Lehké obruby
  • Nastavitelná délka stranic a integrované boční štíty
  • Nastavitelný nosník
Hmotnost: 57 g
Certifikace: EN 166:2001