Tisk…
LED transiluminátory s modrým světlem, VWR® Blue
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
730-1389EA 54770 CZK
VWRI730-1389 VWRI730-1390
LED transiluminátory s modrým světlem, VWR® Blue
Transiluminátory s modrým světlem jsou často používány jako alternativa k UV transiluminátorům, pokud uživatelé používají místo ethidium bromidu „bezpečná barviva“. Transiluminátor s modrým světlem je zdrojem „bezpečného“ záření, kdy uživatel není vystaven škodlivému UV záření a nedochází k fotolýze vzorků DNA.