Tisk…
Dávkovač membránových filtrů, Sentino®
Dodavatel: Pall Laboratory
Sentino®
516-0665EA 55370 CZK
516-0665
Dávkovač membránových filtrů, Sentino®
Membránové dávkovače
Filtrační dávkovače jsou ideální pro vysoce výkonné zkušební mikrobiologické laboratoře, které hledají další ergonomické, rychlejší způsoby manipulace s jednotlivými membránami. Filtrační dávkovač Sentino® je navržen pro aseptické dávkování jednoho disku membrány dotykem tlačítka.
  • snadné načítání bez zaseknutí - vodicí desky pomáhají při nakládání a udržují náplň vyrovnanou během používání
  • jemná dotyková klávesnice pro aseptické dávkování membránových disků
  • kompaktní, přenosný design s miniaturizovanou náplní
  • používejte připojený k hlavnímu zdroji napájení nebo nabíjejte baterii pro použití kdekoli světla indikují nízké nabití baterie
  • snadné čištění
Filtrační dávkovač Sentino® lze použít pro aplikace: analýza pitných a odpadních vod, monitoring životního prostředí a rekreačních vod, výroba výrobků pro osobní péči, monitorování nápojů, monitoring farmaceutických a průmyslových vod, farmaceutických surovin, meziproduktů a konečných výrobků
Informace o dodávce: Dodáván s transformátorem, vstupem EU, vstupem UK a průvodcem pro uživatele na CD.