Tisk…
Ethanol 50% (v/v)
Nebezpečí
VWRS5988.9025
Ethanol 50% (v/v)
Ethanol
Vzorec: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003568
CAS číslo: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,III