Tisk…
Hledali jste: Kamery
38  výsledků nalezeno
SearchResultCount:"38"
Sort Results
Zobrazit seznam Rychlý náhled (novinka)
Ohodnoťte výsledky hledání
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tyto kamery nabízí vysoké rozlišení pro každodenní práci s mikroskopem.
Katalogové číslo: (630-2958)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Kamera s vysokým výkonem a pokročilým softwarem pro různé metody pozorování.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2957)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: VisiCam B5 je C-mount a okulárová mikroskopická kamera.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2661)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento systém se skládá z tabletu a bezdrátové 5 MP kamery. Může být připojen ke všem mikroskopům s adaptérem C-mount.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2678)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tento tablet s operačním systémem Windows® a velkým dotykovým LCD displejem s integrovaným fotoaparátem s rozlišením 5,1 MP nabízí nové možnosti v dig...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Vysokorychlostní kamery s vynikající reprodukcí barev pro běžné aplikace.
Katalogové číslo: (630-3271)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Wi-Fi camera with good resolution (up to 5 MP), CMOS sensor and Wi-Fi connection, recommended for basic/general applications in education and home use...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-2992)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: This high resolution C-mount camera is equipped with a 20 MP colour CMOS 1" sensor. The large sensor and cooling system make it ideal for low light ap...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (630-1120)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Analogová kamera, kterou lze připojit k video projektorům, externím monitorům nebo počítači pomocí volitelné sady USB.
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (611-2257)
Dodavatel: VWR Collection
Popis: Tato USB kamera se hodí do tubusu okuláru biologických binokulárních a monokulárních mikroskopů. To umožňuje uživatelům digitalizovat snímky, i když m...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: LEICA MICROSYSTEMS
Popis: Leica (brightfield) colour cameras provide outstanding colour fidelity due to state-of-the-art colour interpolation algorithms performed in the camera...
Katalogové číslo: (TEST0560.8651)
Dodavatel: Testo
Popis: The testo 865s thermal imager offers professional technology and concentrates on functions which are needed in a contractor's daily work. The user-fri...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0560.8725)
Dodavatel: Testo
Popis: The testo 872s thermal imager is ideally suited for professional industrial and building thermography at the same time it ensures your work is both qu...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Katalogové číslo: (TEST0560.8716)
Dodavatel: Testo
Popis: Testo 871s thermal imager together with our experienced professionals to enable you to work quickly and easily with professional thermal imaging techn...
Měrná jednotka: 1 * 1 KS
Dodavatel: Testo
Popis: The testo 883 thermal imager provides outstanding image quality, automatic allocation/archiving of thermal images to the measurement object and profes...
Dodavatel: LEICA MICROSYSTEMS
Popis: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
New Product
Cena na vyžádání
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Omezené množství produktu na skladě. Zboží může být k dispozici v jiném skladě poblíž vašeho sídla. Přesvědčte se, že jste přihlášení na stránky, abyste mohli vidět dostupné položky na skladě. Pokud je stále zobrazeno call a potřebujete asistenci, volejte na číslo 321 570 321.
Daná chemikálie je regulována dle platné legislativy a bude vyžadováno vyplnění formuláře. Jeho včasným vyplněním uspíšíte dodání produktu.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Tento produkt je zablokován vaší organizací. Kontaktujte své nákupní oddělení pro více informací.
Původní produkt již není k dispozici. Zobrazen je náhradní produkt.
Tento produkt již není k dispozici. Podobné produkty můžete vyhledat pomocí VWR katalogových čísel nebo čísel dodavatele uvedených výše. Pokud potřebujete další asistenci, zavolejte na telefonní číslo zákaznického servisu VWR 321 570 321.
1 - 16 of 38
no targeter for Bottom