Tisk…
Míchačka hřídelová mechanická, RW 47 digital
Dodavatel: IKA
IKAA4050010EA 0 CZK
IKAA4050010 441-0316
Míchačka hřídelová mechanická, RW 47 digital
Míchadla Míchadla hřídelová Míchačky hřídelové, mechanické
Velmi výkonná, mechanicky řízená laboratorní míchačka navržená pro vysoce viskózní aplikace pro množství až 200 l. Jednotka má robustní, ergonomický design s konstantním pohonem, který je vhodný pro intenzivní míchání pro použití v laboratořích a pilotních závodech. Míchačka je vybavena ochranou proti přehřátí motoru pomocí samozamykacího teplotního omezovače. Navíc, k zajištění misky je k dispozici volitelná ochrana hřídele a upínací svorka.
  • digitální zobrazení rychlosti
  • neomezeně nastavitelná rychlost ve dvou škálách rychlostí
  • pohyblivé hřídele míchačky
  • ochrana před přetížením a zobrazení chybového kód
  • tichý provoz
Certifikace: Třída ochrany IP dle DIN EN 60529: IP 54
Informace pro objednávání: RW 47 D je dodávána bez přípojky, protože je navržena k použití s fázovým napájením 400 V, těžký teleskopický stojan 431-2915/431-2916 je doporučen jako volitelné příslušenství. Míchadlo musí být objednáno samostatně.