Tisk…
Spektrofotometr UV/Vis, UV-6300PC
Dodavatel: VWR, part of Avantor
VWR®
VWRU10037-442EA 0 CZK
VWRU10037-442 634-6041
Spektrofotometr UV/Vis, UV-6300PC
Spektrofotometry a spektrometry Spektrofotometry UV/Vis
Dvoupaprskový spektrofotometr je vhodný pro použití v širokém rozsahu aplikací v rámci obecného výzkumu, ve farmacii a pro použití v biochemických a klinických laboratořích, při vývoji nových materiálů a kontrole kvality.
  • Standardní fotometrie: absorpce, transmise a koncentrace
  • kvantitativní analýza a kinetika, skenování více vlnových délek, skenování spektra
  • analýza DNA/RNA a proteinů
  • interní ovládání klávesnicí a volitelné ovládání pomocí PC
  • software UV-Vis Analyst umožňuje lepší zpracování dat, ukládání velkého množství naměřených dat
Informace o dodávce: součástí dodávky jsou čtyři optické skleněné kyvety, dvě křemíkové kyvety, kryt proti prachu, kabel USB, paměťová jednotka USB (8 GB), software UV-Vis Analyst pro ovládání z PC, držák kyvet pro vzorek a referenční vzorek, napájecí kabel se zástrčkami UK, CH a EU.