Tisk…
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
H58657.06EA 9650 CZK
H58657.06 H58657.14
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole 97%
2-Amino-4-(4-bromophenyl)-5-methylthiazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂S
MW: 269,16
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00170268
CAS číslo: 65705-44-4