2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H58554.04EA
11120
CZK
H58554.04
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Vzorec:
C₈H₇N₃S MW: 177,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00460417 CAS číslo: 30235-26-8 |