Tisk…
6-Bromo-2-methylchromone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL550329-1GEA 0 CZK
SIAL550329-1G
6-Bromo-2-methylchromone, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-2-methylchromone
Vzorec: C₁₀H₇BrO₂
MDL Number: MFCD03701517
CAS číslo: 30779-63-6