Tisk…
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
H31186.03EA 1680 CZK
H31186.03 H31186.06
1-Dodecylboronic acid pinacol ester ≥98%
1-Dodecylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₈H₃₇BO₂
MW: 296,31 g/mol
Bod varu: 123 °C (0,2 mmHg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12546195
CAS číslo: 177035-82-4