Tisk…
Acetochlor, Supelco®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
33379-100MGEA 0 CZK
33379-100MG
Acetochlor, Supelco®
Acetochlor
Vzorec: C₁₄H₂₀ClNO₂
MDL Number: MFCD00143534
CAS číslo: 34256-82-1
EINECS: 251-899-3