Methyl-3-hydroxyhexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW350818-1KG-KEA
30250
CZK
SIALW350818-1KG-K
Methyl-3-hydroxyhexanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-hydroxyhexanoate
Vzorec:
C₇H₁₄O₃ MW: 146,1843 g/mol |
MDL Number:
MFCD00083583 CAS číslo: 21188-58-9 EINECS: 244-261-0 |