Tisk…
Methyl-3-hydroxyhexanoate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
SIALW350818-1KG-KEA 30250 CZK
SIALW350818-1KG-K
Methyl-3-hydroxyhexanoate, Sigma-Aldrich®
Methyl-3-hydroxyhexanoate
Vzorec: C₇H₁₄O₃
MW: 146,1843 g/mol
MDL Number: MFCD00083583
CAS číslo: 21188-58-9
EINECS: 244-261-0