Tisk…
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H52883.03EA 12850 CZK
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₁₀H₁₄BNO₄
MW: 223,04 g/mol
Bod tání: 52…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363743
CAS číslo: 871329-54-3