Tisk…
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
H51713.03EA 7930 CZK
H51713.03
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₅BBrF₃O₂
MW: 350,97 g/mol
Bod tání: 50…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405333
CAS číslo: 479411-92-2