Tisk…
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
L19205.03EA 2380 CZK
L19205.03 L19205.06 L19205.MD
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10
Bod varu: 115…118 °C (13 mmHg)
Bod tání: 53…56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129189
CAS číslo: 21101-63-3
UN: 3261
ADR: 8,II