3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
H28288.06EA
3650
CZK
H28288.06
H28288.03
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 Bod tání: 224…230 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04039010 CAS číslo: 175883-63-3 |