Tisk…
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
H53179.03EA 9060 CZK
H53179.03
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Bod tání: 235…238 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027241
CAS číslo: 913836-14-3