Tisk…
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B23688.03EA 2120 CZK
B23688.03 B23688.06 B23688.14
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40
Bod tání: 193…195 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683107
CAS číslo: 209919-30-2