Tisk…
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
B23179.03EA 1980 CZK
B23179.03 B23179.14 B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Vzorec: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40
Bod tání: 238…242 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683104
CAS číslo: 161950-10-3