Tisk…
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
Varování
H52932.MDEA 1120 CZK
H52932.MD H52932.03
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid ≥98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95
Bod tání: 144…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039222
CAS číslo: 240139-82-6